Tisk…
Kyselina sírová 0.5 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ100
1.09981.0001
1.09981.0001EA 1050 CZK
1.09981.0001
Kyselina sírová 0.5 mol/l aqueous solution_concentrated, Titrisol®, Supelco®
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
MW: 98.08
Bod varu: 330
Bod tání: 10.38
Hustota: 1.84
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064589
CAS číslo: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 135 °C
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material