Tisk…

Hydroxid draselný 0.5 mol/l in aqueous solution, Titrisol®, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potash caustic, Caustic potash

M-Clarity™ quality level = MQ100

1.09919.0001
1.09919.0001EA 1330 CZK
1.09919.0001
Hydroxid draselný 0.5 mol/l in aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8
Merck Index: 12,07806

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) soluble
Density 1.58 g/cm3 (20 °C)
pH 13.5 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR