Tisk…

Piperidin, EMSURE® p.a., Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.09724.0500
1.09724.0500EA 6430 CZK
1.09724.0500
Piperidin, EMSURE® p.a., Supelco®
Piperidin
Vzorec: C₅H₁₁N
Bod varu: 107,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 16 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005979
CAS číslo: 110-89-4
EINECS: 203-813-0
UN: 2401
ADR: 8 (3),
Merck Index: 12,07621

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility (20 °C) miscible in all proportions
Melting Point -10 °C
Molar Mass 85.15 g/mol
Boiling Point 106 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 34 hPa (20 °C)
Flash Point 16 °C
Explosion Limit 1.5 - 10.3 %(V)
Density 0.86 g/cm3 (20 °C)
pH 12.6 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 320 °C


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR