Tisk…

thioacetamid ACS, Reag. Ph. Eur., GR p.a., Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.08170.0050 1.08170.0250
1.08170.0050EA 4980 CZK
1.08170.0050 1.08170.0250
thioacetamid ACS, Reag. Ph. Eur., GR p.a., Supelco®
thioacetamid
Vzorec: CH₃CSNH₂
Bod tání: 112…114 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008070
CAS číslo: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Assay (argentometric) ≥ 99.0 %
Identity (IR-spectrum) passes test
Melting point 111 - 114 °C
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.0005 %
Sulfated ash ≤ 0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR