Tisk…

Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí


M-Clarity™ quality level = MQ300

1.06591.0500 1.06591.2500
1.06591.0500EA 2080 CZK
1.06591.0500 1.06591.2500
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. p.a., Supelco®
Difosforečnan čtyřsodný dekahydrát
Vzorec: Na₄P₂O₇·10H₂O
Bod tání: 990 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149200
CAS číslo: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 20 g/l (20 °C) (anhydrous substance)
Melting Point 990 °C (anhydrous substance)
Molar Mass 446.06 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Density 1.82 g/cm3 (20 °C)
pH 9.5 - 10.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR