Tisk…

Fosforečnan sodný dodekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate

M-Clarity™ quality level = MQ300

1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9012
1.06578.1000EA 1860 CZK
1.06578.1000 1.06578.5000 1.06578.9012
Fosforečnan sodný dodekahydrát, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Fosforečnan sodný dodekahydrát
Vzorec: Na₃PO₄·12H₂O
Bod tání: ∼75 °C
Hustota: 1,62 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149198
CAS číslo: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8,III
REACH: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 285 g/l (20 °C)
Melting Point 75 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 380.18 g/mol
Bulk Density 950 kg/m3
Density 1.62 g/cm3 (20 °C)
pH 12 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR