Tisk…
Kyanid sodný, Supelco®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1-Dodecanesulphonic acid sodium salt
MQ200
1.06437.1000
1.06437.1000EA 1910 CZK
1.06437.1000
Kyanid sodný, Supelco®
Kyanid sodný
Vzorec: CNNa
MW: 49.01
Bod varu: 1496
Bod tání: 563.9
Hustota: 1.595 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003523
CAS číslo: 143-33-9
EINECS: 205-599-4
UN: 1689
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,08679