Tisk…
Hydrogenfosforečnan didraselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: di-Potassium hydrogen orthophosphate, Dipotassium hydrogenphosphate, Potassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium Phosphate, Dibasic Potassium Phosphate, Potassium Phosphate, Dibasic, (dipotassium hydrogen phosphate), Potassium phosphate dibasic, Dipotassium phosphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05104.1000
1.05104.1000EA 3040 CZK
1.05104.1000
Hydrogenfosforečnan didraselný, EMSURE® p.a., Supelco®
Hydrogenfosforečnan didraselný
Vzorec: K₂HPO₄
MW: 174.18
Bod tání: 340
Hustota: 2.3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011383
CAS číslo: 7758-11-4
EINECS: 231-834-5
Merck Index: 13,07743
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Rozpustnost 1600 g/l (20 °C)
Molární hmotnost 174,18 g/mol
Objemová hmotnost 700 - 1000 kg/m3
Hustota 2,44 g/cm3 (20 °C)
Hodnota pH 9 (10 g/l, H2O, 20 °C)