Tisk…

Hydroxid draselný, pellets, EMSURE® analysis_for, Supelco®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Potash caustic, Caustic potash

MQ300

1.05033.0500 1.05033.1000 1.05033.5000
1.05033.0500EA 1130 CZK
1.05033.0500 1.05033.1000 1.05033.5000
Hydroxid draselný, pellets, EMSURE® analysis_for, Supelco®
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
MW: 56.11
Bod varu: 1320
Bod tání: 360
Hustota: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003553
CAS číslo: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1813
ADR: 8 II
REACH: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 1130 g/l (20 °C)
Melting Point 360 °C
Molar Mass 56.11 g/mol
Boiling Point 1320 °C
Vapor Pressure (20 °C)
Density 2.04 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (56 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR