Tisk…

Fluorid draselný

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

1.05030.1000 1.05030.9050
1.05030.1000EA 0 CZK
1.05030.1000 1.05030.9050
Fluorid draselný
Fluorid draselný
Vzorec: KF
Bod varu: 1505 °C (1013 hPa)
Bod tání: 860 °C
Hustota: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011398
CAS číslo: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07714

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR