Tisk…

Chlorid draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

1.04938.0500
1.04938.0500EA 17740 CZK
1.04938.0500
Chlorid draselný, Suprapur® for trace analysis, Supelco®
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
Bod varu: 1420 °C (1013 hPa)
Bod tání: 773 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 347 g/l (20 °C)
Melting Point 773 °C
Molar Mass 74.55 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Boiling Point 1413 °C (1013 hPa)
Density 1.98 g/cm3 (20 °C)
pH 5.5 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR