Tisk…
Hydrochinon, Fotopur®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
1.04610.9026
1.04610.9026EA 0 CZK
1.04610.9026
Hydrochinon, Fotopur®
Hydrochinon
Vzorec: C₆H₄(OH)₂
Bod varu: 285 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172 °C
Hustota: 1,332 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002339
CAS číslo: 123-31-9
EINECS: 204-617-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,04833
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=203cfb319003b2b4489cbe3ab15876fc37f27cb8&vid=6d76260c677491e292c03637f8a08e9194282d48&prid=web&clid=SAPDAM