Tisk…
Silikagel sachet: 7 x 9 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03804.0001
1.03804.0001EA 3970 CZK
1.03804.0001
Silikagel sachet: 7 x 9 cm desiccant, with moisture indicator (orange gel), Supelco®
Silikagel
Balení: 50 sachets in a metal can
Vzorec: SiO₂
Bod tání: > 1000 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011232
CAS číslo: 63231-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity) ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h) ≤ 10 %
Water Absorption 250 g/kg (20 °C)