Tisk…
měď, powder p.a., Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02703.0250 1.02703.1000
1.02703.0250EA 1690 CZK
1.02703.0250 1.02703.1000
měď, powder p.a., Supelco®
měď
Vzorec: Cu
Bod varu: 2567 °C (1013 hPa)
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Melting Point 1083 °C
Molar Mass 63.55 g/mol
Bulk Density 1290 kg/m3
Density 8.96 g/cm3 (20 °C)