Tisk…

Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát, Supelco®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid disodium salt dihydrate, Disodium 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonate dihydrate, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulphonic acid, disodium salt dihydrate, 4,5-Dihydroxy-2,7-naphthalenedisulphonic acid disodium salt dihydrate

M-Clarity™ quality level = MQ200

1.02498.0025
1.02498.0025EA 3480 CZK
1.02498.0025
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát, Supelco®
Kyselina chromtropová dvojsodná sůl dihydrát
Vzorec: (HO)₂C₁₀H₄(SO₃Na)₂·2H₂O
MW: 400.29
Bod tání: 300
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150612
CAS číslo: 5808-22-0
EINECS: 204-972-9
Merck Index: 13,02261

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Solubility 170 g/l (20 °C)
Melting Point 300 °C
Molar Mass 400.30 g/mol
Bulk Density 780 kg/m3
pH 3.6 (10 g/l, H2O, 20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR