Tisk…
Aluminon, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00128.0010
1.00128.0010EA 22990 CZK
1.00128.0010
Aluminon, Supelco®
Aluminon
Vzorec: C₂₂H₂₃N₃O₉
MDL Number: MFCD00040925
CAS číslo: 569-58-4
EINECS: 209-319-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 800 g/l (20 °C)
Melting Point 220 - 225 °C decomposes
Molar Mass 473.44 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
pH 5.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)