Tisk…

Kyselina citronová monohydrát 99-102 ACS

Dodavatel: VWR Chemicals
Varování

Synonyms: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid

0908-2.5KGEA 10380 CZK
0908-2.5KG 0908-500G
Kyselina citronová monohydrát 99-102 ACS
Kyselina citronová monohydrát
Vzorec: C₆H₈O₇.H₂O
MW: 210.14
Bod tání: 135…152 °C
Hustota: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 173.9 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149972
CAS číslo: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Carbonizable Substances Pass
Chloride ≤0.001%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤3 ppm
Lead ≤2 ppm
Oxalate test Pass
Phosphate ≤0.001%
Purity 99 - 102%
Residue after ignition ≤0.02%
Sulphfur compounds (as SO4) ≤0.002%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR