Tisk…
Dusičnan sodný, high_purity
Dodavatel: VWR Chemicals
Varování
0598-500GEA 4480 CZK
0598-500G
Dusičnan sodný, high_purity
Dusičnan sodný
Vzorec: NaNO₃
MW: 84.99
Bod varu: 380
Bod tání: 308
Hustota: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011119
CAS číslo: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
UN: 1498
ADR: 5.1 III
REACH: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Insolubles ≤0.04%
Purity ≥99.0%