Tisk…

Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci, J.T.Baker®

Dodavatel: Avantor
Varování

Synonyms: Caustic soda

0379-37EA 0 CZK
0379-37 0379-39 0379.9025 0379.91000 0379.9200
Hydroxid sodný 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok pro biofarmaceutickou produkci, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Normality (NaOH) 0.097 - 0.103 N
Cl (Chloride) max. 5 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 1 ppm
Iron (Fe) max. 0,5 ppm
Endotoxins max. 2,0 EU/ml


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR