Tisk…

jod 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
03002-1KGEA 11190 CZK
03002-1KG 03002-100G 03002-500G 03002-6X1KG
jod 99.8-100.5%, Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, Fluka™
jod
Vzorec: I₂
Hustota: 4,930 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05036

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Vapor Density 9 (vs air)
Assay 99.8 - 100.5 %
Non-volatile matter Max. 0.03 %
Bromide, chloride (as Cl) Max. 0.01 %
Residual solvents complying
Vapor Pressure 0.31 mmHg ( 25 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR