Tisk…

Ethanol absolute (untaxed) ≥99.8%, Purum A15, without additive

Dodavatel: Honeywell Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Ethyl alcohol

02883-4X2.5L
02883-4X2.5LEA 0 CZK
02883-4X2.5L
Ethanol absolute (untaxed) ≥99.8%, Purum A15, without additive
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
Bod varu: 78…79 °C (1,013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,790…0.791 g/cm3 (20 °C)
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Purity (GC) Min. 99.80 %
Refractive index (n 20/D) 1.361 - 1.363
Water (Karl Fischer) Max. 0.2 %
Refractive Index n20/D 1.362
Autoignition Temperature 683 °F
Explosion Limit 19 %, 60 °F


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR