Tisk…

Hydroxid sodný, beads, Reagent Grade

Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí

Synonyms: Caustic soda

0173-1KGEA 4350 CZK
0173-1KG 0173-5KG
Hydroxid sodný, beads, Reagent Grade
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Chloride ≤0.05%
Heavy Metals ≤0.006%
Potassium ≤0.1%
Purity >98.5%
Sodium Carbonate ≤0.90%
Sulphate ≤0.005%


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR