Tisk…

Chlorid lithný ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®

Dodavatel: Avantor
Varování

0156.0100EA 3690 CZK
0156.0100 0156.1000 0156.5000
Chlorid lithný ≥99%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chlorid lithný
Vzorec: LiCl
MW: 42.39
Bod varu: 1382
Bod tání: 614
Hustota: 2.07
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011078
CAS číslo: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Meets ACS Specifications
Assay min. 99 %
Barium (Ba) max. 0.003 %
Calcium (Ca) max. 0.01 %
Iron (Fe) max. 0.001 %
Potassium (K) max. 0.01 %
Sodium (Na) max. 0.20 %
Heavy Metals (as Pb) max. 0.002 %
Insoluble Matter max. 0.01 %
Loss on Drying max. 1.0 %
Sulfate (SO4) max. 0.01 %
Titrable Base (meq/g) max. 0.008


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR