Tisk…

Zlato ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

00827.03 00827.06
00827.03EA 9850 CZK
00827.03 00827.06
Zlato ≥99.95% (metals basis), sponge -20 mesh
Zlato

Purity: 99.95% CAS No.: 7440-57-5 MDL No.: MFCD00003436

Vzorec: Au
Bod varu: 2800 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1063 °C
Hustota: 19,3 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003436
CAS číslo: 7440-57-5
EINECS: 231-165-9
Merck Index: 12,04526

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR