Refraktometrie a polarimetrie
Refraktometrie je jednou ze základních metod pro kvantitativní analýzu a zabezpečování jakosti metod v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Refraktometry často používají pěstitelé vinné révy a firmy zabývající se výrobou cukru pro testy Brix ke stanovení hladin sacharózy v plodinách. Chcete-li získat přesnější výsledky, použijte polarimetry, kterými se měří optická rotace roztoků sacharózy.
Přenosné zařízení
Přenosný, nejsnadnější a nákladově nejefektivnější způsob získání výsledku RI nebo Brix...
Abbe
Pro tradiční měření v refraktometrii...
Digitální
Moderní a přesné refraktometry – spolehlivé, přesné, možnost dokumentace s výtiskem a ukládáním dat...
Polarimetry
To nejlepší z optické rotace...