Dispensette® S a Dispensette® S Organic
Bezpečné dávkování agresivních chemikálií
Dispensette® S
S podporuje velmi širokou škálu použití pro dávkování agresivních činidel, jako jsou koncentrované kyseliny a zásady.
Dispensette® S Organic
Dispensette® S Organic je ideální pro dávkování organických rozpouštědel.
Značka BRAND nabízí již od roku 1968 průkopnické dávkovače k umístění na láhev, přičemž dávkovač Dispensette® je nejlepším produktem své řady na trhu. Nejnovější generace dávkovačů Dispensette® S nabízí nové funkce pro bezpečnou obsluhu a ověřenou odolnost v náročných provozních podmínkách při používání agresivních látek.
Bezpečnostní prvky
- Vypouštěcí ventil s bezpečnostní kuličkou ucpe výpustní otvor, když není připojena vypouštěcí hadička
- Plnicí ventil: oválný tvar pro pevnější připojení plnicí hadičky
- Závěsný uzávěr se závitem nepřekáží při dávkování
- Nová vypouštěcí hadička se snadným připevněním, k dispozici s recirkulačním ventilem nebo bez něj
- Volitelná flexibilní vypouštěcí hadička, dlouhá a s možností prodloužení, usnadňuje rychlé a přesné sériové dávkování i do úzkých testovacích zkumavek
Bezpečnostní informace – manipulace s nebezpečnými látkami
Bezpečnostní informace – manipulace s nebezpečnými látkami a mnoho dalších užitečných informací je k dispozici v Technické příručce pro volumetrická měření.