Bollé Safety
Skla brýlí na předpis Bollé Safety – využívají neocenitelné zkušenosti certifikované laboratoře a odborných návrhářů a techniků. Pečlivě vybrané portfolio vám přináší široký výběr plastových a kovových obrub s optimální ochranou. Produktová řada obsahuje nejrůznější obruby, do kterých lze použít čtyři typy skel na předpis (unifokální, bifokální, progresivní nebo degresivní), a tři různé materiály skel (polykarbonát, CR39 nebo minerální sklo).
Stáhněte si brožuru Bollé a zjistěte více
All Inclusive Prescription Pack (č. kat. BOLERXPACK) – jednoduchý způsob, jak objednat až 10 bezpečnostních brýlí na předpis. Klikněte pro stažení souboru PDF.
Balení All Inclusive Prescription Pack od společnosti Bollé představuje snadný způsob, jak si pořídit brýle na předpis za jednu cenu. Každé balení obsahuje 10 samostatných sad brýlí na předpis, v nichž je formulář lékařského předpisu, předplacený voucher a poplatky za vydání, a poskytuje přístup ke standardním obrubám Bollé s jednoduchými či varifokálními skly.
Po zakoupení zanese uživatel jednu ze sad ke svému optikovi, který vyplní formulář a odešle jej ke zpracování. Jakmile jsou obruby připraveny, bude optik informovat uživatele o možnosti vyzvednutí.