VWR, Part of Avantor
Carousel
Dokonalé spárování pro optimalizaci procesu sklizně udržitelným způsobem
NOVINKA! Lepší spolupráce lýzy buněk a endonukleázy J.T.Baker® pro rozšíření vašeho postupu pro genovou terapii
Právě vyšla zpráva o udržitelnosti Avantor 2024
Zjistěte více o tom, jakým způsobem spolupracujeme se zákazníky a dodavateli s cílem dodávat udržitelná řešení
Achieving EcoVadis Bronze Medal
EcoVadis, a global leader in business sustainability ratings, places Avantor in the top 35% of all companies assessed.
Digitální řešení od SmartScience
Otevřená a adaptivní technologie, která vytváří bezproblémové rozhraní mezi vědci a pracovními postupy bez kompromisů – pro urychlení evoluce vědecké spolupráce nyní i do budoucna.
Novinka! Reagencie pro qPCR a RT-qPCR od VWR®
Vynikající specifičnost a citlivost pro detekci a kvantifikaci DNA nebo RNA. Kompatibilita se širokým sortimentem přístrojů.
NEPŘEHLÉDNĚTE
-
LC-MS/MS Analysis of PFAS compounds using EPA method 537.1
Discover this application note, using LC-MS/MS, to separate multiple PFAS compounds in Drinking Water in some minutes.
-
Objevte bezprecedentní ochranu: systém Biogel® Tech Indicator®
Zažijte inovaci v její nejčistší podobě – jedinečná technologie výroby pro maximalizaci rychlosti a viditelnosti porušení vnější vrstvy rukavice
-
COPAN SRK – Zdokonalení monitoringu mikrobiologického prostředí díky vylepšenému odběru vzorků
Ucelený přehled odběrových zařízení pro detekci environmentální mikrobiální kontaminace v potravinářských a farmaceutických provozech.
-
Představujeme násady z uhlíkových vláken pro mopy do čistých prostor od společnosti Contec – lehčí nenajdete!
Násady mopů QuickConnect od společnosti Contec jsou vyrobeny z uhlíkových vláken, jsou teleskopické až do 8 m a až o 60 % lehčí než násady z nerezové oceli.
-
Představujeme nové číslo časopisu EQUIP
Najděte všechny úžasné nabídky na laboratorní vybavení a přístroje na jednom místě!
-
FOCUS: GENE EXPRESSION ANALYSIS & GENOTYPING - New magazine!
Discover a selection of technical articles about innovation, expertise and solutions that will help you to succeed in your genomics challenges.
-
Revoluce v testování endotoxinů s rekombinantním testem PYROSTAR™ Neo+ (netestováno na zvířatech)
Vyzkoušejte špičkovou inovaci PYROSTAR™ Neo+: převratnou řadu reagencií pro detekci endotoxinů vyvinutou pomocí nejmodernější rekombinantní technologie.
-
Částicový respirátor 3M™ Aura™ řady 9300+. Produkt a obalový materiál obsahují recyklované složky
Nejméně 30 % recyklovaného obsahu v každém jednotlivém obalu produktu. Pouze řady Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ a 1873V+.
-
Nové přenosné tiskárny štítků Brady M410 a M510
Nové tiskárny štítků disponují těmi nejmodernějšími funkcemi, jaké si profesionální tisk žádá. S více než 110 kazetami pro model M410 a více než 250 kazetami pro model M510 zvládnou výzkumníci tisknout štítky snadno, přesně a rychle.
-
Rozpouštědla pro HPLC
V posledních pěti letech bylo uvedeno na trh nebo vylepšeno mnoho nových řad rozpouštědel, která reagují na přísné požadavky přístrojů nebo detekčních metod, a to zejména v souvislosti s nečistotami, které mohou způsobovat řadu problémů. Proto se vám dnes pokusíme pomoci s výběrem optimálních rozpouštědel pro HPLC.
-
Bezpečnost v laboratoři
Společnost Avantor nabízí značky a produkty, které potřebujete, včetně absorbentů, nádob na odpad, systémů pro označování a dalších položek, pro bezpečnou a čistou laboratoř pro každého, kdo v ní pracuje.
-
Lahvičky EZ-fill® společnosti Stevanato Group – DWK Life Sciences
Sterilní lahvičky připravené k použití pro urychlení vývoje léčiv
-
Nové zdroje pro akademický výzkum
Nová webová stránka pro zákazníky z akademického sektoru, která nabízí základní aplikace, materiály a nástroje pro efektivní, průlomový výzkum
-
Fast LC-MS/MS PFAS Analysis with ACE® HTP-MS column
The Avantor® ACE® HTP-MS column format has been designed using LC-MS/MS to separate multiple PFAS compounds in under 3 mins.
SELEKTORY & DALŠÍ Podívejte se na všechny selektory
-
Zvířecí séra
Sháníte sérum pro oblast buněčných kultur? Vyhledejte si produkt, který potřebujete, s pomocí VWR selektoru pro zvířecí séra.
-
Selektor protilátek IgGy
Vyberte si z více než 15 vyhledávacích kritérií pro nalezení protilátky, kterou potřebujete. ZAČNĚTE tím, že provedete níže uvedený předvýběr protilátek…
-
Cell Culture Media
Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!
DOKUMENTY Prohledat všechny dokumenty
-
Praktické produktové příručky VWR
Tyto příručky rozdělují náš sortiment produktů na jednotlivé části podle aplikací.
Více Praktické produktové příručky VWR -
Highlights
Focus: Life Science, Focus: Chromatography, Focus: Industrial, Focus: Safety,…
Více Highlights