Tisk…
Progesterone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
P0130-25G P0130-100G
SIALP0130-25GEA 5850 CZK
SIALP0130-25G SIALP0130-100G
Progesterone, Sigma-Aldrich®
Progesterone
Vzorec: C₂₁H₃₀O₂
MDL Number: MFCD00003658
CAS číslo: 57-83-0
EINECS: 200-350-6