Tisk…
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (active SO3), Technical Grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
132870250 132871000 132870025 132875000
ACRO132870250EA 1880 CZK
ACRO132870250 ACRO132871000 ACRO132870025 ACRO132875000
Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (active SO3), Technical Grade
Sulphur trioxide pyridine complex
Vzorec: C₅H₅NO₃S
Bod tání: 155 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012437
CAS číslo: 26412-87-3
EINECS: 247-683-3
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 48 to 50 % (Active SO3)
Elemental Analysis 3.98 to 4.48 % N
Specific optical rotation -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform)