Tisk…
Dusičnan amonný, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
1.01188.0500EA 3210 CZK
1.01188.0500 1.01188.1000 1.01188.5000
Dusičnan amonný, EMSURE® ACS for analysis, Supelco®
Dusičnan amonný
Vzorec: NH₄NO₃
Bod varu: 230 °C (1013 hPa)
Bod tání: 169 °C
Hustota: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011425
CAS číslo: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 1920 g/l (20 °C)
Melting Point 169 °C
Molar Mass 80.04 g/mol
Bulk Density 600 - 700 kg/m3
Boiling Point 302 °C (1013 hPa)
Density 1.72 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 5.5 (1920 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer