Kyselina boritá 99.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Dodavatel: VWR Chemicals
|
Nebezpečí
|
20181.294EA
1690
CZK
20181.294
20181.363
20181.465
Kyselina boritá 99.0-100.5%, krystalický Ph. Eur.
Kyselina boritá
Vzorec:
B(OH)₃ Bod varu: 185 °C (1013 hPa) Bod tání: 160 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS číslo: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99.0 - 100.5 % |
Appearance | Conforms (see CoA/CoS) |
Identification A | Passes test |
Identification B | Passes test |
Appearance of solution | Passes test |
pH (3.3 %) | 3.8 - 4.8 |
Solubility in alcohol | Passes test |
Organic matter | Passes test |
SO4 (Sulphate) | Max. 450 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 15 ppm |
Residual solvents | Unlikely by manuf.process |