Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
71963-1KG
71963-25KG
71963-5KG
SIAL71963-1KGEA
1480
CZK
SIAL71963-1KG
SIAL71963-25KG
SIAL71963-5KG
Síran sodný, Sigma-Aldrich®
Síran sodný
Vzorec:
Na₂SO₄ Bod varu: 1429 °C (1013 hPa) Bod tání: 888 °C Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS číslo: 7757-82-6 EINECS: 231-820-9 Merck Index: 12,08829 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...