Tisk…
Manganistan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
26906.290EA 2490 CZK
26906.290 26906.368
Manganistan draselný ≥99%, GPR RECTAPUR®
Manganistan draselný
Vzorec: KMnO₄
Bod tání: > 240 °C
Hustota: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011364
CAS číslo: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
UN: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm