Tisk…
Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid
T22209-100G T22209-500G T22209-5G
SIALT22209-100GEA 1240 CZK
SIALT22209-100G SIALT22209-500G SIALT22209-5G
Sulfolan, Sigma-Aldrich®
Sulfolan
Vzorec: C₄H₈O₂S
MW: 120,17 g/mol
MDL Number: MFCD00005484
CAS číslo: 126-33-0
EINECS: 204-783-1