Tisk…
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2,4,6-Tribromo-3-hydroxybenzoic acid
334890050 334890250
ACRO334890050EA 3000 CZK
ACRO334890050 ACRO334890250
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid 97%
3-Hydroxy-2,4,6-tribromobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃Br₃O₃
Bod varu: 396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 144…149 °C
MDL Number: MFCD00055557
CAS číslo: 14348-40-4
UN: 2811
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %