Tisk…
1-Hexen for synthesis
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000
8.20639.0005EA 0 CZK
8.20639.0005 8.20639.0250 8.20639.1000
1-Hexen for synthesis
1-Hexene
Vzorec: C₆H₁₂
Bod varu: 63 °C (1013 hPa)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –26 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009505
CAS číslo: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II