Tisk…
3-Iodopropene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Iodo-1-Propene, Allyl iodide, 3-Propenyl iodide
M-Clarity™ quality level = MQ100
238325-25G 238325-100G
SIAL238325-25GEA 2700 CZK
SIAL238325-25G SIAL238325-100G
3-Iodopropene, Sigma-Aldrich®
3-Iodopropene
Vzorec: C₃H₅I
Bod varu: 102 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,832 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001094
CAS číslo: 556-56-9
EINECS: 209-130-4
UN: 1723
ADR: 3,II
Merck Index: 13,00291