Tisk…
jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, resublimed
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
24757.187EA 2750 CZK
24757.187 24757.234 24757.291
jod 99.5-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent, resublimed
jod
Vzorec: I₂
Bod varu: 184,3 °C (1013 hPa)
Bod tání: 114 °C
Hustota: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011355
CAS číslo: 7553-56-2
EINECS: 231-442-4
UN: 3495
ADR: 8 (6.1),III
REACH: 01-2119485285-30
Merck Index: 13,05036
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.5 - 100.5 %
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insoluble substances Passes test
Non-volatile residue Max. 0.02 %
Cl + Br (as Cl) Max. 30 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test