Tisk…
Antimon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
14640.03 14640.06 14640.14
14640.03EA 1200 CZK
14640.03 14640.06 14640.14
Antimon ≥99.999% (metals basis), powder -200 mesh
Antimony
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-36-0 Odour: Odourless UN No.: 2871 MDL No.: MFCD00134030
Vzorec: Sb
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134030
CAS číslo: 7440-36-0
EINECS: 231-146-5
UN: 2871
ADR: 6.1,III