Tisk…
1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
T46108-100G T46108-25G T46108-500G
SIALT46108-100GEA 4140 CZK
SIALT46108-100G SIALT46108-25G SIALT46108-500G
1,2,4-Triazole, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Bod varu: 260 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116…119 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00005228
CAS číslo: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735