Tisk…
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98.5% for complexometry, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
34588-100G 34588-25G
34588-100GEA 9930 CZK
34588-100G 34588-25G
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate ≥98.5% for complexometry, Fluka™
1,2-Diaminocyclohexanetetraacetic acid monohydrate
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₈·H₂O
Bod tání: 210…220 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150952
CAS číslo: 145819-99-4
EINECS: 207-582-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (calculated on the anhydrous basis) Min. 99 %
Water (Karl Fischer) 4.8 - 5.6 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %