Tri-tert-butylphosphine ≥99%
Dodavatel: abcr
|
Nebezpečí
|
S15-5810
S15-5810.0001
AB120105.0001
ABCRS15-5810EA
0
CZK
ABCRS15-5810
ABCRS15-5810.0001
ABCRAB120105.0001
Tri-tert-butylphosphine ≥99%
Tri-tert-butylphosphine
Phosphine
Vzorec:
C₁₂H₂₇P Bod varu: 102…103 °C (13 mmHg) Bod tání: 30 °C Hustota: 0,812 Bod vzplanutí: 1 °F |
MDL Number:
MFCD00015006 CAS číslo: 13716-12-6 EINECS: 237-266-4 UN: 2845 ADR: 4.2,I |