Tisk…
2-Propyl-1,3-propanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR936294-1G OR936294-5G
APOSOR936294-1GEA 1950 CZK
APOSOR936294-1G APOSOR936294-5G
2-Propyl-1,3-propanediol 95%
2-Propyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₆H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00799394
CAS číslo: 2612-28-4