Tisk…
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925648-1G OR925648-250MG
APOSOR925648-1GEA 20500 CZK
APOSOR925648-1G APOSOR925648-250MG
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol 95%
(R)-1-Phenyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00145213
CAS číslo: 103548-16-9