Tisk…
N-Fmoc-glycine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR54569-100G OR54569-500G
APOSOR54569-100GEA 2490 CZK
APOSOR54569-100G APOSOR54569-500G
N-Fmoc-glycine 98%
N-Fmoc-glycine
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037140
CAS číslo: 29022-11-5