Tisk…
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl triethylammonium chloride
OR4667-500G OR4667-5KG OR4667-1KG
APOSOR4667-500GEA 705 CZK
APOSOR4667-500G APOSOR4667-5KG APOSOR4667-1KG
Benzyltriethylammonium chloride 99%
Benzyltriethylammonium chloride
Vzorec: C₁₃H₂₂ClN
Bod varu: 444,8 °C
Bod vzplanutí: >275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011824
CAS číslo: 56-37-1
EINECS: 200-270-1