Tisk…
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR400136-10G OR400136-5G
APOSOR400136-10GEA 3840 CZK
APOSOR400136-10G APOSOR400136-5G
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate 97%
Ethyl 3-Oxo-3-(2-thienyl)propionate
Vzorec: C₉H₁₀O₃S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00542649
CAS číslo: 13669-10-8