Tisk…
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR346250-1G OR346250-5G OR346250-10G
APOSOR346250-1GEA 1580 CZK
APOSOR346250-1G APOSOR346250-5G APOSOR346250-10G
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Ethyl 3-Oxo-3-(4-chlorophenyl)propionate
Vzorec: C₁₁H₁₁ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018713
CAS číslo: 2881-63-2