Tisk…
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR345068-1G OR345068-5G
APOSOR345068-1GEA 695 CZK
APOSOR345068-1G APOSOR345068-5G
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid 98%
3-(Hydroxymethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06208242
CAS číslo: 28286-79-5